Learn More
Berthold Technologies Junior LB9509 Luminomètre PorTable
Code produit 31777296 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Haute sensibilité
Étalon
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle
31777296 Étalon
31777293 Haute sensibilité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31777296 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 3252610
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Petit luminomètre à tube portable pour applications courantes utilisant des réactifs bioluminescents et chimiluminescents de type glow.
  • Excellentes performances, petite taille, faible poids (2 kg) et mode batterie - idéal quand la mobilité compte (en laboratoire, sur site ou en extérieur)
  • Tube photomultiplicateur en mode comptage de photons simples
  • Modèle à haute sensibilité : <50 AMOL ATP/tube avec une plage >dynamique de 6 ordres de grandeur
  • Luminescence spectrale : 380 - 630 nm
  • Compatible avec les tubes à luminescence (12 x 47 mm, 12 x 55 mm, 12 x 75 mm), les tubes microcentrifuge (1, 1,5 et 2 mL) et les fioles à bouchon, 4 mL (14 x 54 mm)
  • Équipé de batteries rechargeables pour de nombreuses heures de fonctionnement indépendant ; peut être raccordé à une alimentation réseau pour une recharge automatique
Spécification
Type Luminomètre
Type d’affichage Matrix
Détecteur Tube photomultiplicateur en mode comptage à photon unique
Méthode de détection Luminescence
Limites de détection <1 fmol ATP
Couleur Gris clair
À utiliser avec (application) Analyses de luminescence
Tension 110/240 V
Fréquence 50/60 Hz
À utiliser avec (équipement) Tubes
Hauteur (métrique) 170 mm
Largeur (métrique) 150 mm
Profondeur (métrique) 280 mm
Poids (métrique) 2 kg
Comprend Luminomètre, cordon d’alimentation, manuels d’utilisation, accessoires standards
Conditions de stockage 0 °C à 40 °C
Certifications/Conformité CE
Modèle Étalon