Learn More
Justrite™ Pinces manuelles doubles antistatiques avec connecteurs d’extrémité
Code produit 12736065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
36 po
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
12736065 36 po 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12736065 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 08499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.72€
    95.71€ / 2 pièces
    Économisez 34.01€
    26% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Évitent l'inflammation par les étincelles générées par le mouvement de liquides inflammables
Choix de câbles flexibles ou isolés.
  • Fil flexible constitué d’un câble d’avion multibrin enveloppé dans de l’acier zingué
  • Fil isolé constitué de fils de cuivre multibrin avec un revêtement de polyuréthane noir résistant à l’électricité
  • Les longueurs standard des fils de mise à la terre sont de 3 et 10 pieds. (1 et 3 m) ; pour des longueurs supérieures, utiliser plusieurs fils munis de cosses de 6,35 mm (réf. 17-985-90G ou 17-985-90J) boulonnés ensemble.
Compliance
Conforme aux normes OSHA et aux réglementations de sécurité locales exigeant la mise à la terre des conteneurs pendant le transvasement de liquides et le raccord des fûts à une prise de terre.
†Enroulé.
Spécification
Type de produit Pinces manuelles doubles
Matériau Zinc, acier
Longueur (impériale) 36 po
Longueur (métrique) 91,44 cm