Learn More
Justrite™ Fils antistatiques avec connecteurs d’extrémité
Code produit 11954957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Connecteurs d'extrémité
Pince en C (5/8 po) x pince crocodile (5/8 po)
Matériau:
Copper, Polyuréthane
Zinc, Acier
Zinc, acier, Acier
Longueur (métrique):
91,44cm
304,8 cm
304,8cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Matériau Longueur (métrique) Conditionnement
11954957 Connecteurs d'extrémité Zinc, Acier 304,8 cm 1 pièce
12903455 Connecteurs d'extrémité Copper, Polyuréthane 304,8cm 1 pièce
11978039 Pince en C (5/8 po) x pince crocodile (5/8 po) Zinc, acier, Acier 91,44cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11954957 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 08496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.40€
    57.85€ / 1 pièces
    Économisez 13.55€
    18% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Évitent l'inflammation par les étincelles générées par le mouvement de liquides inflammables
Choix de câbles flexibles ou isolés.
  • Fil flexible constitué d’un câble d’avion multibrin enveloppé dans de l’acier zingué
  • Fil isolé constitué de fils de cuivre multibrin avec un revêtement de polyuréthane noir résistant à l’électricité
  • Les longueurs standard des fils de mise à la terre sont de 3 et 10 pieds. (1 et 3 m) ; pour des longueurs supérieures, utiliser plusieurs fils munis de cosses de 6,35 mm (réf. 17-985-90G ou 17-985-90J) boulonnés ensemble.
Compliance
Conforme aux normes OSHA et aux réglementations de sécurité locales exigeant la mise à la terre des conteneurs pendant le transvasement de liquides et le raccord des fûts à une prise de terre.
†Enroulé.
Spécification
Type de produit Câble
Matériau Zinc, Acier
Comprend Connecteurs d'extrémité
Longueur (impériale) 120 po
Longueur (métrique) 304,8 cm