Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité en acier pour produits corrosifs / acides sur paillasse Sure-Grip EX
Code produit 11955416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Fermeture manuelle
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Conditionnement
11955416 Fermeture manuelle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Ces armoires ne sont pas recommandées pour le stockage du phénol, de l’acide nitrique ou de l’acide sulfurique.
Code produit 11955416 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 8904021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1291.41€
    925.02€ / 1 pièces
    Économisez 366.39€
    28% de réduction
Expédition estimée: 14-01-2027
Ces armoires ne sont pas recommandées pour le stockage du phénol, de l’acide nitrique ou de l’acide sulfurique.
La petite taille de l’armoire de sécurité en acier pour produits corrosifs / acides sur paillasse Justrite Sure-Grip EX s’adapte presque partout pour répondre à vos besoins de stockage.
La petite taille de l’armoire de sécurité en acier pour produits corrosifs / acides sur paillasse Justrite Sure-Grip EX s’adapte presque partout pour répondre à vos besoins de stockage.
  • Revêtement en thermoplastique ignifugé
  • Revêtement 100 % sans couture sur toutes les parois intérieures, le plafond, le bac, les portes intérieures et les étagères
  • Surface sans couture
  • La surface non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
  • Double avantage / multi-usage – protection complète contre les acides agressifs et les produits chimiques corrosifs
  • Bleu
  • Comprend une double paroi en acier soudé de calibre 18 (1 mm), un bac de retenue étanche de 2 po (51 mm), des doubles évents
  • Étagères réglables, portes à fermeture automatique à trois points en acier inox avec poignée cadenassable ULoc™ et étiquettes d’avertissement réfléchissantes Haz-Alert™
  • Intérieur du revêtement ChemCorv™
Compliance
Conformité : Conserve l’approbation FM et est conforme aux réglementations OSHA et au Code international de prévention des incendies du Code d’uniformisation de la prévention des incendies NFPA 1. Uniquement NFPA / OSHA pour 19159712/19413871.
Spécification
Certifications/Conformité NFPA, OSHA
Profondeur (impériale) intérieure 17 po
Profondeur (métrique) extérieure 43,2 cm
Description Acier à double paroi de calibre 18
Modèle de porte Fermeture manuelle
À utiliser avec (application) Produits inflammables
Hauteur (métrique) extérieure 55,9 cm
Comprend Double paroi, doubles évents, connexions de fil de mise à la terre, étagères réglables, rebords étanches, portes à verrouillage automatique à trois points et pieds de mise à niveau, plateaux en polyéthylène, revêtement en polyéthylène distinct
Capacité de charge 15 L (4 gal)
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 1
Revêtement de surface Époxy
Poids (impériale) 63 lb
Poids (métrique) 29 kg
Largeur (métrique) extérieure 43,2 cm
Couleur Bleu
Profondeur (impériale) extérieure 17 po
Hauteur (impériale) extérieure 22 po
Matériau Acier
Type de produit Armoire de sécurité sur paillasse Sure-Grip™ EX
Largeur (impériale) extérieure 17 po