Learn More
Justrite™ Poubelle Cease-Fire™
Code produit 11964967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
12 gal
30 gal
Hauteur (impériale):
21,75 in
29,75 in
Poids (impériale):
10 lb
28 lb
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Hauteur (impériale) Poids (impériale) Conditionnement
11964967 12 gal 21,75 in 10 lb 1 pièce
11974967 30 gal 29,75 in 28 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11964967 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 26612G
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-02-2027
La poubelle Cease-Fire™ de Justrite est spécialement conçue pour diriger la fumée et les gaz de n’importe quel feu apparaissant dans le conteneur vers la zone de combustion, coupant ainsi l’arrivée d’air et éteignant les flammes en quelques secondes
  • La tête contourée piège la fumée et le gaz s’échappant ; elle les redirige vers la zone de combustion, en arrêtant l’alimentation en oxygène et en éteignant les flammes en quelques secondes
  • Une grande ouverture centrale avec un rebord bombé garantit la chute des déchets à l’intérieur de la boîte
  • La tête en aluminium brossé est anticorrosion et peut être facilement retirée pour la vidange
  • Bidon en émail gris de type tambour fabriqué en acier épais avec revêtement anti-rouille
Informations sur la commande
Têtes de rechange disponibles séparément.
Compliance
Homologués FM. Homologué UL.
Spécification
Capacité (métrique) 45,4 L
Certifications/Conformité FM, UL
Diamètre (métrique) externe 38,4 cm
Diamètre (impériale) externe 15,12 in
Capacité (impériale) 12 gal
Couleur Gris
Hauteur (métrique) 55,2 cm
Taille de l’ouverture (impériale) 5,25 in
Taille de l’ouverture (métrique) 13,3 cm
Quantité 1 de chaque
Poids (impériale) 10 lb
Poids (métrique) 5 kg
À utiliser avec (application) Protège contre les incendies des récipients à déchets
Hauteur (impériale) 21,75 in
Matériau Acier, aluminium
Type de produit Cease-Fire Récipient