Learn More
Justrite™ Tête Cease-Fire™
Description
- Installez facilement sur les tambours métalliques existants
- La construction en aluminium est pratiquement exempte de corrosion pour un nettoyage facile
Certifications
Homologué FM
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FM, UL |
| Diamètre (métrique) externe | 61 cm |
| Diamètre (impériale) externe | 24 po |
| Taille de l’ouverture (impériale) | 7,8 in |
| Taille de l’ouverture (métrique) | 20 cm |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Installez facilement sur les tambours métalliques existants |
| À utiliser avec (équipement) | Récipient Cease-fire, capacité de 55 gal |
| Matériau | Aluminium |
| Type de produit | Cease-Fire Tête |