Learn More
Justrite™ Bidons de collecte de sécurité pré-fabriqués à déconnexion rapide
Code produit 10201582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 gal
2 gal
5 gal
Diamètre (métrique) externe:
19,7 cm
30,5 cm
Hauteur (métrique):
32,4 cm
37,5 cm
50,8 cm
Comprend:
Raccords SS/PP
Raccords en acier inoxydable
Raccords en polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Comprend unitSize
10201582 5 gal 30,5 cm 50,8 cm Raccords en polypropylène -
10680643 2 gal 30,5 cm 37,5 cm Raccords en polypropylène 1 pièce
10475452 1 gal 19,7 cm 32,4 cm Raccords en polypropylène -
10487752 2 gal 30,5 cm 37,5 cm Raccords en acier inoxydable 1 pièce
10426352 2 gal 30,5 cm 37,5 cm Raccords SS/PP 1 pièce
10142332 5 gal 30,5 cm 50,8 cm Raccords SS/PP 1 pièce
10363412 5 gal 30,5 cm 37,5 cm Raccords en acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10201582 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur PP12755
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    609.00€
    492.62€ / 1 pièces
    Économisez 116.38€
    19% de réduction
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la récupération en continu de flux de déchets d'HPLC
Le bidon en polyéthylène avec système de déconnexion rapide permet “mains libres” Accumulation des déchets liquides pour une protection maximale contre les produits chimiques. Adapté aux méthodes de collecte des déchets HPLC par pompage ou gravité.
  • Permet le libre écoulement du liquide de la source vers le bidon de collecte en PE homologué FM
  • Deux raccords peuvent accueillir des tubulures de 0,25 à 0,375 in (0,6 à 1,0 cm) de diamètre
  • Le système de dépressurisation intégré prévient toute pression excessive à des températures extrêmes
  • La couleur blanche translucide facilite la détection du niveau de liquide
  • Disponible avec un raccord en acier inox et joints toriques en PTFE ou un raccord en PP économique avec joints toriques en EPDM
Informations sur la commande
  • Tube non fourni avec les bidons. Contactez votre représentant client Fisher Safety au 1-800-772-6733 pour passer la commande de l’adaptateur en acier inoxydable (n° de cat. 19-160-367), du filtre de remplacement pour les ajustements en acier inoxydable (19-052-373) ou du filtre de remplacement pour les ajustements en polyéthylène (19-052-372).
  • Les filtres coalescents/charbon à deux étages se clipsent sur le raccord à connexion rapide pour minimiser les odeurs en capturant 99% des particules liquides des vapeurs gazeuses ; disponibles séparément (19-052-373 pour les raccords en acier inoxydable et 19-052-371 pour les raccords en polypropylène).
Certifications
Homologués FM.
Compliance
Conformes aux exigences OSHA et EPA.
† Bidon de forme ovale.
Spécification
Capacité (métrique) 19 l
Certifications/Conformité FM, OSHA, EPA
Diamètre (métrique) externe 30,5 cm
Diamètre (impériale) externe 12 po
Capacité (impériale) 5 gal
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 50,8 cm
Quantité 1 de chaque
Diamètre (impériale) de l’ouverture 3,65 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 9,3 cm
Comprend Raccords en polypropylène
À utiliser avec (application) Pour la récupération en continu de flux de déchets d'HPLC
Hauteur (impériale) 20 in
Matériau Polyéthylène
Type de produit Bidon d’élimination sécurisé