Learn More
Justrite™ Bidons distributeurs de sécurité
Description
Pour la distribution en toute sécurité de liquides dangereux dans les tubes à essai, les petits flacons et les béchers
- Soupape de dépression dans le couvercle pour un écoulement régulier du liquide et robinets à fermeture automatique pour une distribution sans problème
- Les becs de remplissage sont dotés de bouchons de décharge à fermeture automatique et de pare-flamme en acier inox
- Capacité : 19 L (5 gal)
- Couleur : rouge
- Le robinet plus petit 19-413-847 offre une distribution plus facile dans les environnements de laboratoire ; Robinet n° 08902 mieux adapté à une utilisation industrielle intensive
Bidons d’étagère
- Robinet monté deux pouces au-dessus du fond pour éviter de soulever les bidons lors de la distribution
Bidons à bascule
- Robinet sur le dessus avec un support métallique robuste pour le couvercle ; la base du support mesure 35,1 x 35,6 cm (13,81 x 14 in).
Certifications
FM
Compliance
CARB, NFPA, OSHA
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FM, CARB, NFPA, OSHA |
| Type de produit | Bidon de sécurité pour étagère de type I |
| Type de bouchon | Bouchon de surpression à fermeture automatique |
| Capacité (impériale) | 5 gal. |
| Capacité (métrique) | 19 L |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (application) | Pour les laboratoires |
| Matériau | Acier |
| Comprend | Robinet 08540 |
| Hauteur (impériale) | 16,8 in |
| Afficher plus |