Learn More
Justrite™ Boîtes de rangement pour documents
Code produit 11919325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
1,62 x 8,75 x 11,5 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11919325 1,62 x 8,75 x 11,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11919325 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 2.233.04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    107.00€ / 1 pièces
    Économisez 25.00€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Spécification
Description Ouverture à mi-hauteur
Type de produit Boîte de rangement pour documents
Couleur Rouge
Matériau Polyéthylène
Comprend Pack d’étiquettes avec 2 étiquettes vierges et étiquettes imprimées SDS et manuel d’instructions
À utiliser avec (application) Conservez vos documents importants à portée de main tout en les protégeant contre l’humidité et la saleté
Certifications/Conformité OSHA
Dimensions (L x l x H) 1,62 x 8,75 x 11,5 in
Hauteur (impériale) 12,5 in
Hauteur (impériale) intérieure 11,5 in
Hauteur (métrique) 31,8 cm
Hauteur (métrique) intérieure 29,2 cm
Longueur (impériale) 2,25 in
Longueur (impériale) intérieure 1,62 in
Longueur (métrique) 5,7 cm
Longueur (métrique) intérieure 4,1 cm
Largeur (impériale) 10,25 in
Largeur (impériale) intérieure 8,75 in
Largeur (métrique) 26 cm
Largeur (métrique) intérieure 22,2 cm