Learn More
Justrite™ Bidons de vidange
Click to view available options
Capacité (impériale):
5 gal
Hauteur (impériale):
16,75 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Récupèrent en toute sécurité les solvants utilisés à partir de l’équipement de lavage des pièces
- L’entonnoir à col large amovible en acier plaqué recueille la vidange sans déversement
- Le pare-flamme intégré protège le contenu du feu
- Poignée fixée pour un transport facile
- Un bouchon fileté de (0,75 po.) 1,9 cm permet d’éliminer en toute sécurité les déchets liquides de la cuve de vidange dans un récipient permanent
- Le couvercle du bidon de vidange en option prévient la saleté (vendu séparément, voir 19-018-411)
Certifications
Homologués FM.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 19 l |
| Certifications/Conformité | FM |
| Diamètre (métrique) externe | 29,5 cm |
| Diamètre (impériale) externe | 11,6 in |
| Capacité (impériale) | 5 gal |
| Couleur | Rouge |
| Hauteur (métrique) | 42,5 cm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Comprend | Entonnoir à col large, pare-flamme, poignée fixée |
| À utiliser avec (application) | Collecte facile de solvants |
| Afficher plus |