Learn More
Justrite™ Clé de bouchon de tambour
Code produit 11963924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Alliage de laiton
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11963924 Alliage de laiton 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11963924 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 08805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.75€
    49.96€ / 1 pièces
    Économisez 26.79€
    34% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ouvre les bidons du bouchon de tambour
  • Compatible avec de nombreux types de bouchons de 2 ou 0,75 in couramment utilisés sur les fûts.
  • En alliage de laiton
  • Anti-étincelles et résistant à la corrosion
  • Poignée assurant la protection des mains
Spécification
Type de produit Clé de bouchon de tambour
Description Poignée de protection des mains
À utiliser avec (équipement) L’un des sept styles de rechange 2 ou 0,75 po couramment utilisés sur les bidons de bouchons de tambour
Matériau Alliage de laiton
Hauteur (impériale) 10 po
Hauteur (métrique) 25,4 cm