Learn More
Justrite™ Berceau de tambour
Code produit 11950055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (impériale):
600 lb
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (impériale) Conditionnement
11950055 600 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11950055 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 08800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour déplacer et attacher facilement les tambours de 55 gal. (208 l)
La barre de chargement saisit le tambour avant de le déplacer en position horizontale. Les quatre roues vous permettent de ranger le fût directement dans l’armoire de sécurité pouvant contenir des tambours en position horizontale.
  • La barre de chargement saisit le rebord du tambour avant de le déplacer facilement en position horizontale
  • Les quatre roues permettent au tambour d’être rangé directement dans l’armoire de sécurité pouvant contenir des tambours en position horizontale
  • Capacité de charge : 600 lb (272 kg)
Spécification
Type Support de bidon
Capacité Bidon 55 gal.
Capacité de charge (impériale) 600 lb
Capacité de charge (métrique) 272 kg
Matériau Acier
Diamètre (impériale) 35,5 in
Diamètre (métrique) 90,17 cm
Dimensions (L x l) 96 x 57,15 cm (37,75 x 22,5 po)
À utiliser avec (application) Déplacement facile et fixation sécurisée
Comprend Quatre roues
Longueur (impériale) 37,75 in
Longueur (métrique) 96 cm
Largeur (impériale) 22,5 in
Largeur (métrique) 57,15 cm