Learn More
Justrite™ Robinets de baril, rallonge et vanne
Code produit 11968039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Rallonge de tuyau flexible
Robinet de tambour rigide
Robinet de tambour réglable
Robinet à vanne à tambour
Matériau:
Laiton
Protection de sonde acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Matériau Conditionnement
11968039 Rallonge de tuyau flexible Protection de sonde acier inoxydable 1 pièce
11958039 Rallonge de tuyau flexible Laiton 1 pièce
11923599 Robinet à vanne à tambour Laiton 1 pièce
11963549 Robinet de tambour réglable Laiton 1 pièce
11954318 Robinet de tambour rigide Laiton -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11968039 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 08587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.20€
    54.44€ / 1 pièces
    Économisez 12.76€
    18% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Robinets de baril de sécurité à fermeture automatique
  • Les robinets de sécurité en laiton à fermeture automatique sont dotés d'un joint en résine fluorocarbonée PTFE, d'un pare-flammes et d'un diamètre standard de 0,75 in. NPT fil
  • Les robinets en laiton se vissent dans le baril ; le modèle réglable s’adapte à la position du bec
  • Les rallonges flexibles pour robinet assurent une grande précision et évitent les éclaboussures ; disponibles en laiton de 20,3 cm (8 in) et en acier inoxydable de 15,2 cm (6 in).
  • Vanne à guillotine en laiton pour fût, compatible avec les modèles de 2 in. (5,1 cm) NPT ouvertures et large goulot pour faciliter la distribution de liquides visqueux à partir de fûts en position horizontale
Certifications
Les robinets et les vannes sont homologués FM.
Spécification
Certifications/Conformité FM
Type de produit Rallonge de tuyau flexible
À utiliser avec (application) Assure une précision supplémentaire et empêche les déversements
À utiliser avec (équipement) Robinet 08916
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (impériale) 6 po
Hauteur (métrique) 15,2 cm