Learn More
Justrite™ Entonnoirs de sécurité pour tambour
Code produit 12716055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
32 in Pare-flammes, couvercle à fermeture automatique
Pare-flamme de 6 po., couvercle à fermeture automatique
Capacité (métrique):
9.8L
32 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Capacité (métrique) Conditionnement
12716055 32 in Pare-flammes, couvercle à fermeture automatique 32 l 1 pièce
12726055 Pare-flamme de 6 po., couvercle à fermeture automatique 9.8L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les déchets en fûts doivent toujours être correctement étiquetés et stockés. Séparez toujours les matières résiduelles incompatibles afin d’éviter des réactions chimiques ou des explosions.
Code produit 12716055 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 08205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.20€
    461.38€ / 1 pièces
    Économisez 230.82€
    33% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Les déchets en fûts doivent toujours être correctement étiquetés et stockés. Séparez toujours les matières résiduelles incompatibles afin d’éviter des réactions chimiques ou des explosions.
Empêche les déversements dangereux lors du transfert des liquides inflammables
  • Les grands entonnoirs ont une bouche de 10,75 in (27 cm) de diamètre et une capacité de 2,6 gal. (9,8 L)
  • Convient pour 2 in. Bouchon de 5 cm sur fûts de 30 et 55 gallons (114 et 208 L)
  • S’accompagne du pare-flammes en laiton qui absorbe et dissipe la chaleur et empêche toute source d’inflammation externe d’atteindre le contenu du fût
  • Acier galvanisé avec finition en poudre époxy durable
  • Le couvercle à charnière, qui reste ouvert, comprend un fusible thermique qui fond à 74 °C (165 °F) et ferme le couvercle pour éteindre le feu.
  • Un cadenas (non inclus) peut être installé sur les entonnoirs
Certifications
Homologués FM.
Compliance
Conforme aux exigences de l'EPA et de la OSHA.
Spécification
Certifications/Conformité FM, EPA et OSHA
Type de produit Entonnoir à tambour
Description En position d’ouverture
Capacité (métrique) 32 l
À utiliser avec (équipement) Pour les liquides inflammables
Matériau Acier galvanisé
Comprend 32 in Pare-flammes, couvercle à fermeture automatique