Learn More
Justrite™ Palette pour GRV EcoPolyBlend™
Description
Résistance à la corrosion et aux produits chimiques, protection fiable contre les déversements dans les GRV.
- Le grand carter étanche de 372 gal (1408 L) empêche les déversements de volumes élevés
- Les passages de fourche à l’avant et à l’arrière facilitent le repositionnement des palettes vides
- Supports de colonne internes robustes pour un nettoyage facile du carter
- Construction en polyéthylène avec 40 % de matériaux recyclés : respect de l’environnement et des initiatives écologiques
- Le corps noir dissimule la saleté pour que les installations intérieures aient toujours l’air propres
- Composé à 40 % de matériaux recyclés
Compliance
Meets EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC); NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | SPCC, EPA, NFPA, OSHA |
| Capacité (impériale) | 372 gal. |
| Capacité (métrique) | 1408 L |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type | Unité de déversement pour gros contenant intermédiaire |
| À utiliser avec (application) | Protection contre les déversements dans les GRV, utilisation en intérieur |
| À utiliser avec (équipement) | GRV |
| Capacité de charge (impériale) | 9000 lb |
| Capacité de charge (métrique) | 4082 kg |
| Résistant | Corrosion, produits chimiques |
| Afficher plus |