Learn More
Justrite™ Palettes basses EcoPolyBlend™
Description
- Conforme, carter large et grand encombrement ; prend en charge les tambours, les seaux et bien plus encore
- Les grilles peuvent être retirées pour faciliter le nettoyage du carter
- Composé à 100 % de polyéthylène recyclé
- Hauteur de travail ergonomique confortable très basse : 9 po (22,9 cm)
Compliance
Meets or exceeds EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | SPCC, EPA, NFPA, OSHA |
| Couleur | Noir |
| Capacité (impériale) | 79 gal. |
| Capacité (métrique) | 299 L |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type | Plateforme de retenue |
| À utiliser avec (application) | Opérations de pompage ou activités de collecte des déchets |
| Capacité | 4 tambours |
| Capacité de charge (impériale) | 5000 lb |
| Capacité de charge (métrique) | 2268 kg |
| Afficher plus |