Learn More
Justrite™ Palette de contrôle des déversements EcoPolyBlend™
Code produit 11939385
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
28,4 L
250 L
276 L
Couleur:
Noir
Hauteur (métrique):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Comprend:
3 bidons
4 tambours en ligne
Deux tambours
Structure pour 4 tambours
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Hauteur (métrique) Comprend unitSize
11939385 276 L Noir 26 cm Structure pour 4 tambours 1 pièce
11919385 250 L Noir 45,7 cm Deux tambours 1 pièce
11929385 28,4 L Noir 29,5 cm 3 bidons 1 pièce
11949385 28,4 L Noir 22,9 cm 4 tambours en ligne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11939385 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 28635
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Les palettes carrées à deux et quatre tambours comprennent de larges poches pour chariots élévateurs.
Composé de polyéthylène recyclé jusqu’à 100 %
  • Protégez-vous contre la contamination des eaux souterraines à l’aide de matériaux post-industriels
  • Les palettes robustes résistent aux environnements les plus difficiles pour un contrôle supérieur des déversements
  • Le polyéthylène résistant et protégé contre les UV est presque imperméable aux attaques chimiques contre les acides, les caustiques et les solvants dangereux
  • Sa construction sans joint élimine les —fuites même en cas de rupture et de vidange complète d'un fût de 55 gallons (208 L).
  • Les bacs étanches surdimensionnés respectent ou dépassent les réglementations
  • Robuste et amovible de 2,5 in. Les grilles de 64 mm d'épaisseur offrent une résistance supérieure aux fissures ; auto-positionnantes
  • Palettes noires fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés ; leur couleur foncée camoufle la saleté et préserve la propreté des lieux de travail.
  • Palettes jaunes idéales pour une visibilité optimale ou la séparation des liquides ; bacs de rétention en polyéthylène vierge avec grilles 100 % recyclées (soit un total de 35 % de contenu recyclé).
  • La palette carrée peut être équipée d’une rampe en option
  • Respectueux de l’environnement : L'article possède des attributs ou des caractéristiques environnementales (par exemple, économie d'eau, sans plomb, etc.). comme décrit dans le détail de l'article
  • Recyclé : Cet article contient des matériaux recyclés, comme indiqué dans sa description détaillée.
Compliance
Meet or exceed EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Spécification
Certifications/Conformité SPCC, EPA, NFPA, U (NFPA), conforme aux normes incendie
Couleur Noir
Capacité (impériale) 73 gal.
Capacité (métrique) 276 L
Matériau Polyéthylène
Type Palette de contrôle des déversements Ecopolyblend
À utiliser avec (application) Protégez vos employés des glissements accidentels à l’intérieur et évitez les coûts importants liés au nettoyage des matières dangereuses, évitez toute contamination des eaux souterraines
À utiliser avec (équipement) Fûts
Capacité 4 tambours
Comprend Structure pour 4 tambours
Capacité de charge (impériale) 5000 lb
Capacité de charge (métrique) 2268 kg
Résistant Produits chimiques
Largeur (impériale) 49 in
Largeur (métrique) 124,5 cm
Hauteur (impériale) 10,25 in
Hauteur (métrique) 26 cm
Profondeur (impériale) 49 po
Profondeur (métrique) 124,5 cm