Learn More
Justrite™ Plateau de déversement EcoPolyBlend™
Code produit 12911275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
12 gal.
20 gal
23 gal.
29 gal.
Profondeur (impériale):
16 in
26 in
33 po
34 po
Largeur (impériale):
37,75 in
38 in
46 in
47 in
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Profondeur (impériale) Largeur (impériale) Conditionnement
12911275 23 gal. 34 po 37,75 in 1 pièce
12991265 20 gal 26 in 38 in 1 pièce
12981265 12 gal. 16 in 46 in 1 pièce
12921275 29 gal. 33 po 47 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12911275 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 28718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.78€
    142.89€ / 1 pièces
    Économisez 54.89€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-01-2027
Conception légère et à profil bas pour le contrôle des déversements à petite échelle
  • Respectueux de l’environnement : composé à 100 % de polyéthylène recyclé
  • Ne rouille pas et ne se corrode pas
  • Fond à nervures en relief pour plus de rigidité
  • Températures de service comprises entre -34 et +49°C (-30&
Spécification
Couleur Noir
Capacité (impériale) 23 gal.
Capacité (métrique) 87 L
Matériau Polyéthylène
Type Plateau de rétention
À utiliser avec (application) Parfait pour les applications de remplissage et de versement
Résistant Produits chimiques
Largeur (impériale) 37,75 in
Largeur (métrique) 95,88 cm
Hauteur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 13,97 cm
Profondeur (impériale) 34 po
Profondeur (métrique) 86,36 cm