Learn More
Justrite™ Plateau de déversement EcoPolyBlend™
GREENER_CHOICE
Code produit 12991265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
12 gal.
20 gal
23 gal.
29 gal.
Profondeur (impériale):
16 in
26 in
33 po
34 po
Largeur (impériale):
37,75 in
38 in
46 in
47 in
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Profondeur (impériale) Largeur (impériale) unitSize
12991265 20 gal 26 in 38 in 1 pièce
12981265 12 gal. 16 in 46 in 1 pièce
12911275 23 gal. 34 po 37,75 in 1 pièce
12921275 29 gal. 33 po 47 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12991265 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 28716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.50€
    122.47€ / 1 pièces
    Économisez 37.03€
    23% de réduction
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conception légère et à profil bas pour le contrôle des déversements à petite échelle
  • Respectueux de l’environnement : composé à 100 % de polyéthylène recyclé
  • Ne rouille pas et ne se corrode pas
  • Fond à nervures en relief pour plus de rigidité
  • Températures de service comprises entre -34 et +49°C (-30&
Spécification
Couleur Noir
Capacité (impériale) 20 gal
Capacité (métrique) 75 L
Matériau Polyéthylène
Type Plateau de rétention
À utiliser avec (application) Parfait pour les applications de remplissage et de versement
Résistant Produits chimiques
Largeur (impériale) 38 in
Largeur (métrique) 96,5 cm
Hauteur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 13,97 cm
Profondeur (impériale) 26 in
Profondeur (métrique) 66,04 cm