Learn More
Justrite™ Cendriers Elite™ Smokers Cease-Fire™
Code produit 12970225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Noir
Sierra Tan
Poids (impériale):
10,4 lb
12 lb
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Poids (impériale) Conditionnement
12970225 Noir 10,4 lb 1 pièce
12950225 Gris 12 lb 1 pièce
12960225 Sierra Tan 10,4 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12970225 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 268503
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-02-2027
Effacez les traces inesthétiques de cigarette et réduisez le risque d’incendie
Gardez les mégots de cigarettes en toute sécurité hors de la vue du public et améliorez l’image de votre propriété. Le style classique et contemporain haut de gamme améliore ou complète tout cadre d’architecture commerciale.
  • Le récipient en PE sans rouille est doté d’une conception auto-extinguible, limitant l’oxygène, permettant de récupérer en toute sécurité les mégots brûlants
  • L’écran éteignoir en acier inox offre une plus grande zone pour éteindre les cigarettes et les cigares, réduisant le nombre de cigarettes mal éteintes
  • L’entrée limitée empêche les déchets indésirables d’obstruer le col
  • L’ouverture recouverte élimine les débordements d’eau de pluie sales
  • Nettoyage et entretien faciles ; aucun outil ou matériel requis
  • Le seau en acier galvanisé amovible peut contenir des milliers de mégots
  • Pour plus de stabilité et de poids, ajoutez du sable et/ou utilisez une brique dans la base conçue à cet effet
  • Les onglets de cadenas intégrés peuvent accueillir un cadenas optionnel pour empêcher tout accès non autorisé
  • Pour une sécurité accrue et une plus grande stabilité lors de conditions météorologiques violentes, l’œillet d’attache moulé accueille un câble métallique optionnel
Informations sur la commande
Dimensions : 30,5 x 96,5 cm (38 x 12 po) (D x H), Capacité : 15 l (4 gal), Poids d’expédition : 5 kg (10,4 lb)
Compliance
Conforme ADA. Testé au feu et homologué FM.
Spécification
Capacité (métrique) 15 L
Certifications/Conformité FM, ADA
Capacité (impériale) 4 gal
Couleur Noir
Hauteur (métrique) 96,5 cm
Quantité 1 de chaque
Poids (impériale) 10,4 lb
Poids (métrique) 5 kg
Largeur (métrique) 30,5 cm
À utiliser avec (application) Collecte des mégots de cigarettes
Largeur (impériale) 12 po
Hauteur (impériale) 38 in
Matériau Polyéthylène
Type de produit Cendrier