Learn More
Justrite™ Accessoires pour cendriers Elite Smokers Cease-Fire
Code produit 12930225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cadenas
Kit de câbles d’ancrage
Revêtement de seau de mise au rebut
Quantité:
1 de chaque
10/boîte
250/carton
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
250 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
12930225 Revêtement de seau de mise au rebut 10/boîte 10 pièces
12980225 Kit de câbles d’ancrage 1 de chaque 1 pièce
12990225 Cadenas 1 de chaque 1 pièce
12940225 Revêtement de seau de mise au rebut 250/carton 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12930225 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 26827
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.05€
    51.97€ / 10 pièces
    Économisez 12.08€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Pour le confinement et l’élimination sûrs des mégots de cigarettes
  • Câble d'ancrage : 91,4 cm (36 in) Le câble métallique offre une sécurité accrue ou une plus grande stabilité par temps extrême.
  • Cadenas en laiton : anse de 4,76 mm de diamètre
  • Sacs de seau : construction spéciale en aluminium/polyéthylène laminé résistant au feu ; attaches incluses ; conviennent à tout seau de 29,8 cm (11,75 in). large x 25,4 cm (10 in) taille maximale élevée
Voir aussi :   Justrite™ Réceptacles™ à mégots de cigarettes™ Elite Smokers Cease-Fire (268503).
Spécification
Couleur Argent
Dimensions (L x l) 18 x 20 po (45,7 x 50,8 cm)
Longueur (métrique) 45,7 cm
Quantité 10/boîte
Poids (impériale) 2 lb
Poids (métrique) 0,9 kg
Largeur (métrique) 50,8 cm
À utiliser avec (application) Collecte des mégots de cigarettes
À utiliser avec (équipement) Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Réceptacles à mégots de cigarettes (268503)
Largeur (impériale) 20 in
Longueur (impériale) 18 in
Type de produit Revêtement de seau de mise au rebut