Learn More
Justrite™ Évents pour barils horizontaux et verticaux
Description
- Choisissez un évent en laiton, en acier inox ou non métallique
- Pour les liquides à base de pétrole, utilisez des évents non métalliques ou en laiton
- Pour les solvants chlorés, utilisez un évent non métallique avec un pare-flamme en acier inox
- Pour les produits corrosifs et les solvants généraux, utilisez des évents en acier inox
Évent vertical du tambour :
- La vanne de fonctionnement s’ouvre automatiquement pour empêcher l’accumulation de pression à l’intérieur du baril
Évent pour baril horizontal
- La vanne de fonctionnement peut être ouverte manuellement pour relâcher la pression interne
Informations sur la commande
Tous les évents conviennent à 2 in (5,1 cm) de poumon. Réglage en fonte pour l’EL de la montre 17-186A et 17-186B également disponible ; voir cat. N° 19018555.
Certifications
Homologués FM.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FM |
| Type de produit | Évent de fût vertical |
| Description | S’ouvre à une pression interne de 5 psig |
| À utiliser avec (application) | La libération contrôlée de vapeurs inflammables (liquides à base de pétrole) empêche les explosions dues à l’accumulation de pression |
| À utiliser avec (équipement) | Fûts verticaux |
| Matériau | Fonte non métallique |
| Comprend | Soupape de commande, pare-flammes en acier plaqué |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?