Learn More
Justrite™ Évents pour barils horizontaux et verticaux
Code produit 12726065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Soupape de commande
Soupape de commande, pare-flammes en acier inoxydable
Soupape de commande, pare-flammes en acier plaqué
Type de produit:
Évent de fût vertical
Évent horizontal pour fût
Matériau:
Fonte non métallique
Laiton
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Type de produit Matériau Conditionnement
12726065 Soupape de commande, pare-flammes en acier inoxydable Évent de fût vertical Fonte non métallique 1 pièce
10279040 Soupape de commande Évent de fût vertical Laiton 1 pièce
12716065 Soupape de commande, pare-flammes en acier plaqué Évent de fût vertical Fonte non métallique 1 pièce
11943549 Soupape de commande Évent horizontal pour fût Laiton 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12726065 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 08006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.31€
    107.96€ / 1 pièces
    Économisez 27.35€
    20% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Pour le dégagement contrôlé des vapeurs inflammables ; empêche les explosions causées par l’accumulation de pression
  • Choisissez un évent en laiton, en acier inox ou non métallique
  • Pour les liquides à base de pétrole, utilisez des évents non métalliques ou en laiton
  • Pour les solvants chlorés, utilisez un évent non métallique avec un pare-flamme en acier inox
  • Pour les produits corrosifs et les solvants généraux, utilisez des évents en acier inox
Évent vertical du tambour :
  • La vanne de fonctionnement s’ouvre automatiquement pour empêcher l’accumulation de pression à l’intérieur du baril
Évent pour baril horizontal
  • La vanne de fonctionnement peut être ouverte manuellement pour relâcher la pression interne
Informations sur la commande
Tous les évents conviennent à 2 in (5,1 cm) de poumon. Réglage en fonte pour l’EL de la montre 17-186A et 17-186B également disponible ; voir cat. N° 19018555.
Certifications
Homologués FM.
Spécification
Certifications/Conformité FM
Type de produit Évent de fût vertical
Description S’ouvre à une pression interne de 5 psig
À utiliser avec (application) La libération contrôlée de vapeurs inflammables (solvants chlorés) empêche les explosions dues à l’accumulation de pression
À utiliser avec (équipement) Fûts verticaux
Matériau Fonte non métallique
Comprend Soupape de commande, pare-flammes en acier inoxydable