Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité Sure-Grip™ EX en acier pour produits corrosifs / acides
Code produit 12973435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Fermeture automatique
Fermeture manuelle
Poids (impériale):
222 lb
225 lb
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Poids (impériale) Conditionnement
12973435 Fermeture automatique 225 lb 1 pièce
11945426 Fermeture manuelle 222 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12973435 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 8930221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2566.85€
    1952.56€ / 1 pièces
    Économisez 614.29€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-04-2027
Protégez votre environnement de travail grâce à l’armoire Justrite Sure-Grip EX. Fabriquée en acier de calibre 18avec revêtement en poudre fusionné thermiquement, cette armoire convient parfaitement pour stocker des produits corrosifs et des acides.
Protégez votre environnement de travail avec un Justrite Sure-Grip EX Armoire. fabriquée à partir d’une fabrication en métal de calibre 18 avec un revêtement en poudre thermofusé, cette armoire est complémente pour le stockage des produits solubles et des acides.
  • Mécanisme de verrouillage automatique garantissant la fermeture et l’engagement corrects du verrou trois points pour garantir la protection en cas d’incendie
  • Le mécanisme dissimulé de style fermeture automatique optimise l’espace des étagères et permet d’accéder facilement au contenu
  • Un fusible maintient les portes grandes —ouvertes et fond °à 74 °C (165 °F) pour les refermer automatiquement en cas d'incendie.
Compliance
Les modèles à fermeture manuelle sont conformes aux normes de la NFPA et de l’OSHA. Les armoires sont agréées FM.
Garantie
10 ans
Spécification
Certifications/Conformité FM, NFPA, OSHA
Profondeur (impériale) intérieure 14,56 in
Profondeur (métrique) extérieure 45,7 cm
Profondeur (métrique) intérieure 37 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 14,56 x 39,5 x 39,62 po
Modèle de porte Fermeture automatique
À utiliser avec (application) Produits inflammables
Hauteur (impériale) intérieure 39,62 in
Hauteur (métrique) extérieure 112 cm
Hauteur (métrique) intérieure 37 cm
Comprend Double paroi, doubles évents, connexions de fil de mise à la terre, étagères réglables, rebords étanches, portes à verrouillage automatique à trois points et pieds de nivellement, plateaux en polyéthylène, revêtement en polyéthylène distinct
Capacité de charge 30 gal.
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 1
Revêtement de surface Époxy
Poids (impériale) 225 lb
Poids (métrique) 102 kg
Largeur (impériale) intérieure 39,5 in
Largeur (métrique) extérieure 109 cm
Largeur (métrique) intérieure 100,3 cm
Couleur Bleu
Profondeur (impériale) extérieure 18 in
Hauteur (impériale) extérieure 44 po
Matériau Acier (CR)
Type de produit Armoire de sécurité pour produits corrosifs et acides
Largeur (impériale) extérieure 43 in