Learn More
Justrite™ Armoires de sécurité Sure-Grip™ EX en acier pour produits corrosifs / acides
Code produit 11915426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Fermeture automatique
Fermeture manuelle
Certifications/Conformité:
FM, NFPA, OSHA
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Dimensions (P x l x H) intérieures:
14,56 x 39,5 x 13 in
Hauteur (métrique) extérieure:
45,7 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Certifications/Conformité Dimensions (P x l x H) intérieures Hauteur (métrique) extérieure Conditionnement
11915426 Fermeture manuelle FM, NFPA, OSHA 14,56 x 39,5 x 13 in 45,7 cm 1 pièce
11925426 Fermeture automatique FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) 14,56 x 39,5 x 13 in 45,7 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11915426 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 8913021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1562.27€
    1187.81€ / 1 pièces
    Économisez 374.46€
    23% de réduction
Expédition estimée: 18-02-2027
Augmentez ou séparez la capacité de stockage de produits corrosifs de façon pratique grâce à l’armoire de sécurité superposable Sure-Grip EX. Idéale pour le stockage de produits corrosifs et d’acides.
Conçu pour être monté sur le dessus de Justrite En plus des armoires de sécurité standard de 30 et 45 gallons (114 et 170 L), ces armoires Piggyback créent un espace de rangement sûr sans occuper d'espace précieux au sol. Les armoires peuvent également être utilisées indépendamment comme unités fixées au mur ou sur paillasse.
  • Tous les modèles sont dotés d’une construction à double paroi, de doubles évents, de connexions de fil de mise à la terre, d’étagères réglables, de rebords étanches, de portes à verrouillage automatique trois points et de pieds de nivellement
  • Les plateaux en polyéthylène fixés aux étagères en acier galvanisé et le revêtement en polyéthylène distinct pour le bac inférieur sont résistants aux produits chimiques agressifs
  • Revêtement facile à enlever pour un nettoyage rapide des gouttes et des déversements
  • Finition avec revêtement en poudre époxy cuite au four à l’intérieur et à l’extérieur, offrant une résistance chimique accrue
  • Les portes à fermeture manuelle s'ouvrent à 180 degrés et se verrouillent automatiquement lorsqu'on les pousse.
Compliance
Conforme aux normes de l’OSHA et de la NFPA 30.Les armoires sont homologuées FM.
Garantie
10 ans
Spécification
Certifications/Conformité FM, NFPA, OSHA
Profondeur (impériale) intérieure 14,56 in
Profondeur (métrique) extérieure 45,7 cm
Profondeur (métrique) intérieure 37 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 14,56 x 39,5 x 13 in
Modèle de porte Fermeture manuelle
À utiliser avec (application) Produits inflammables
Hauteur (impériale) intérieure 13 po
Hauteur (métrique) extérieure 45,7 cm
Hauteur (métrique) intérieure 33 cm
Comprend Double paroi, doubles évents, connexions de fil de mise à la terre, étagères réglables, rebords étanches, portes à verrouillage automatique à trois points et pieds de nivellement, plateaux en polyéthylène, revêtement en polyéthylène distinct
Capacité de charge 12 gal.
Nbre de portes 2
Revêtement de surface Époxy
Poids (impériale) 130 lb
Poids (métrique) 59 kg
Largeur (impériale) intérieure 39,5 in
Largeur (métrique) extérieure 109 cm
Largeur (métrique) intérieure 100,3 cm
Couleur Bleu
Profondeur (impériale) extérieure 18 in
Hauteur (impériale) extérieure 18 in
Matériau Acier (CR)
Type de produit Armoire de rangement à compartiments multiples
Largeur (impériale) extérieure 43 in