Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité encastrable Sure-Grip™ EX en acier pour produits corrosifs / acides
Description
Stockez en toute sécurité les produits corrosifs sous une paillasse pour y accéder rapidement et en toute facilité grâce à ces armoires de sécurité encastrables Justrite en acier bleu pour les produits corrosifs, aux caractéristiques de sécurité et de qualité identiques à celles d’armoires pour produits inflammables.
- Tous les modèles sont dotés d’une construction à double paroi, de doubles évents, de connexions de fil de mise à la terre, d’étagères réglables, de rebords étanches, de portes à verrouillage automatique trois points et de pieds de nivellement.
- La ou les porte(s) à fermeture automatique s’arrête(nt) et se verrouille(nt) automatiquement lorsqu’un lien fusible fond à 165°F (74°C) en cas d’incendie
- Un mécanisme unique et dissimulé de fermeture automatique permet d’accéder facilement au contenu de l’armoire
- Les plateaux en polyéthylène fixés aux étagères en acier galvanisé et le revêtement en polyéthylène distinct pour le bac inférieur sont résistants aux produits chimiques agressifs
- Le revêtement facile à enlever permet un nettoyage rapide des gouttes et des déversements
- Finition avec revêtement en poudre époxy cuite au four à l’intérieur et à l’extérieur, offrant une résistance chimique accrue
Compliance
Les modèles à fermeture automatique sont conformes aux normes de l’OSHA, de la NFPA 30, de la NFPA 1 et au Code international de lutte contre l’incendie. Les armoires sont agréées FM.
Garantie
10 ans
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
| Profondeur (impériale) intérieure | 18,75 in |
| Profondeur (métrique) extérieure | 68,5 cm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 47,6 cm |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 18,75 x 31,75 x 27,37 po (47,6 x 80,6 x 69,5 cm) |
| Modèle de porte | Fermeture manuelle |
| À utiliser avec (application) | Produits inflammables |
| Hauteur (impériale) intérieure | 27,37 in |
| Hauteur (métrique) extérieure | 88,9 cm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 69,5 cm |
| Afficher plus |