Learn More
Justrite™ Bidons de sécurité non métalliques à robinet
Code produit 10539982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
10539982 1 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10539982 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 14169
Expédition estimée: 30-11-2026
Distribution fiable même pour les liquides les plus corrosifs
  • En HDPE résistant aux bosses et aux perforations
  • Peut être utilisé pour stocker des liquides qui corrodent les bidons de sécurité en acier inox ou en acier revêtu
  • Choix de trois styles
  • Le robinet du bas est situé à 2 in. (5,1 cm) au-dessus du fond pour une distribution pratique depuis l'étagère
  • Le bidon inclinable repose sur un cadre métallique robuste avec une base de 37 x 36 cm (14 1/2 in x 14 in) pour faciliter son inclinaison lors du versement du robinet supérieur.
Certifications
Homologués FM.
Spécification
Certifications/Conformité FM, NFPA
Type de produit Bidon d’étagère
Description Résistant à la corrosion
Capacité (impériale) 1 gal.
Capacité (métrique) 4 L
Couleur Rouge
Matériau Polyéthylène
Comprend Robinet de fond, pare-flamme, bouchon de surpression
Forme Ovale
Hauteur (impériale) 11,5 in
Hauteur (métrique) 29,2 cm
Diamètre (impériale) de l’ouverture 1,45 in
Diamètre (impériale) externe 7,25 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 3,6 cm
Diamètre (métrique) externe 18,41 mm