Learn More
Justrite™ Bidon distributeur à piston
Code produit 10471325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
4,87 in
5,5 in
7,25 in
Hauteur (impériale):
5,25 in
5,62 in
7,37 in
8,25 in
Matériau:
Acier
PE-HD
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Hauteur (impériale) Matériau Conditionnement
10471325 7,25 in 7,37 in Acier -
15664544 7,25 in 5,62 in Acier 1 pièce
12961395 4,87 in 5,25 in Acier 1 pièce
10365542 5,5 in 8,25 in PE-HD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10471325 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 10208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.66€
    81.00€ / 1 pièces
    Économisez 37.66€
    31% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Le bidon distributeur à piston Justrite fournit un moyen rapide et sûr d’humidifier les chiffons avec des liquides de nettoyage inflammables. En laiton et Ryton™ résistants aux produits chimiques, la base de la pompe est conçue pour laisser moins de
Justrite Le doseur de piston peut donner un moyen rapide et sûr d’humidité les lingettes avec des liquides de nettoyage inflammables. Composés de matériaux chimiquement résistants Ryton™ et en cuivre, la base de la pompe est conçue pour laisser moins de liquide dans le fond avant qu’il ne soit nécessaire de le remplir.
  • Construction en acier avec peinture en poudre résistante et sans plomb
  • Le mécanisme de pompe intelligent contribue à rationaliser les opérations de prélèvement.
  • Placez le chiffon sur le plateau et poussez-le vers le bas pour le mouiller
  • L’excès de liquide s’écoule en toute sécurité dans le réservoir
  • Le piston est fabriqué en matériau chimiquement résistant. Ryton™ et en laiton, et est conçu pour laisser moins de liquide au fond avant de le remplir.
  • Le tamis perforé sert de pare-flammes
  • Facile à démonter et à remonter pour un nettoyage de routine
  • Disponible en polyéthylène haute densité ou en acier robuste de calibre 24.
Certifications
Homologués FM.
Spécification
Certifications/Conformité FM, TUV
Type de produit Bidon à piston
Capacité (impériale) 0,25 gal.
Capacité (métrique) 1 L
Couleur Rouge
À utiliser avec (application) Pour la distribution de liquides inflammables
Matériau Acier
Comprend Bloc piston en laiton et Ryton
Hauteur (impériale) 7,37 in
Hauteur (métrique) 187 mm
Diamètre (impériale) interne 7,25 in
Diamètre (métrique) interne 184 mm