Learn More
Justrite™ Ensemble de séparateurs d’étagères
Code produit 13479689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
14,17 po
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (impériale) Conditionnement
13479689 14,17 po 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13479689 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 29985
Expédition estimée: 25-03-2027
Ensemble de séparateurs en acier.
  • Jaune
  • Acier
Spécification
Profondeur (impériale) 14,17 po
Profondeur (métrique) 36 cm
Hauteur (impériale) 2 po
Hauteur (métrique) 5,08 cm
Largeur (impériale) 2,03 po
Largeur (métrique) 5,16 cm
Couleur Jaune
Matériau Acier