Learn More
Justrite™ Armoires pour acides en polyéthylène solide : Modèle encastrable à deux portes
Code produit 11989375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Fermeture manuelle
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Conditionnement
11989375 Fermeture manuelle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11989375 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 24010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7475.50€
    5676.23€ / 1 pièces
    Économisez 1799.27€
    24% de réduction
Expédition estimée: 23-04-2027
Protection supérieure contre les acides durs, la rouille et la corrosion
Présente un bac inférieur protecteur et entièrement soudé et une conception propre et élégante pour compléter les réglages de laboratoire
  • Construction solide en polyéthylène résistant aux produits chimiques avec bac étanche
  • Convient aux liquides hautement agressifs tels que le phénol, l’acide nitrique et l’acide sulfurique
  • Le loquet de porte à 3 points, disponible sur les modèles sous comptoir et sur pied, assure une fermeture sécurisée et un contrôle efficace de la vapeur.
  • Extérieur 5,08 cm (2 in) NPT raccords de ventilation/d'échappement
  • Moraillons verrouillables
  • Étagère réglable robuste
  • Pieds de nivellement aux quatre coins
Spécification
Profondeur (impériale) intérieure 20,87 in
Profondeur (métrique) extérieure 55,2 cm
Profondeur (métrique) intérieure 53 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 20,87 x 35,5 x 35,25 po (53 x 90,2 x 89,5 cm)
Modèle de porte Fermeture manuelle
Hauteur (impériale) intérieure 35,25 po
Hauteur (métrique) extérieure 90,8 cm
Hauteur (métrique) intérieure 89,5 cm
Comprend Niveleurs de pied en acier réglables et étiquettes d’avertissement réfléchissantes Haz-Alert™ en attente de brevet en 3 langues
Capacité de charge 89,9 L (23,77 gal)
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 1
Poids (impériale) 160 lb
Poids (métrique) 73 kg
Largeur (impériale) intérieure 35,5 po
Largeur (métrique) extérieure 91,44 cm
Largeur (métrique) intérieure 90,2 cm
Couleur Blanc
Profondeur (impériale) extérieure 21,75 po
Hauteur (impériale) extérieure 35,75 in
Matériau Polyéthylène
Type de produit Armoire de stockage
Largeur (impériale) extérieure 36 in