Learn More
Justrite™ Étagères pour armoire SpillSlope™
Code produit 11909557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
19,62 in
30,75 in
39,37 in
Largeur (impériale):
14 in
29 in
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (impériale) Largeur (impériale) unitSize
11909557 19,62 in 14 in 1 pièce
11919557 39,37 in 14 in 1 pièce
11944957 30,75 in 29 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11909557 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 29936
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.95€
    66.77€ / 1 pièces
    Économisez 16.18€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bac intégré pour recueillir les écoulements
  • En acier inoxydable à fort calibre
  • Les étagères dirigent les déversements vers l’arrière et le bas
  • Chaque étagère supporte jusqu'à 350 lb. (159 kg)
  • Régler à 3 in. Intervalles de 7,6 cm pour un rangement polyvalent
Spécification
Profondeur (impériale) 19,62 in
Profondeur (métrique) 49,8 cm
À utiliser avec (équipement) Armoire Compac de 12/15 gal ou armoire Slimline de 22 gal
Comprend Bac intégré pour recueillir les écoulements
Poids (impériale) 6 lb
Poids (métrique) 2,7 kg
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 35,56 cm
Matériau Acier galvanisé
Type de produit Étagère de l’armoire