Learn More
Justrite™ Étagères pour armoire SpillSlope™
Code produit 11944957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
19,62 in
30,75 in
39,37 in
Largeur (impériale):
14 in
29 in
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (impériale) Largeur (impériale) Conditionnement
11944957 30,75 in 29 in 1 pièce
11909557 19,62 in 14 in 1 pièce
11919557 39,37 in 14 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11944957 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 29944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.76€
    154.88€ / 1 pièces
    Économisez 50.88€
    24% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Bac intégré pour recueillir les écoulements
  • En acier inoxydable à fort calibre
  • Les étagères dirigent les déversements vers l’arrière et le bas
  • Chaque étagère supporte jusqu'à 350 lb. (159 kg)
  • Régler à 3 in. Intervalles de 7,6 cm pour un rangement polyvalent
Spécification
Profondeur (impériale) 30,75 in
Profondeur (métrique) 77,15 cm
À utiliser avec (équipement) Armoire de style Sure-Grip™, toutes les armoires de sécurité à deux portes de 60 gal
Hauteur (métrique) extérieure 5,08 cm
Poids (impériale) 16 lb
Poids (métrique) 7 kg
Largeur (impériale) 29 in
Largeur (métrique) 73,7 cm
Hauteur (impériale) extérieure 2 po
Type de produit Étagère de l’armoire