Learn More
Justrite™ Flacon souple
Description
- L'étanchéité à l'air réduit les pertes
- Fabrication en PE, un fil en acier inox permet de modeler la tige pour atteindre les zones difficiles d’accès.
- Le flacon et le tube sont en LDPE
Spécification
Spécification
| Capacité | 473 ml (16 oz) |
| Capacité (métrique) | 473 ml |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (impériale) | 3 in |
| Comprend | Fil en acier inoxydable à l’intérieur de la tige |
| Matériau | Polyéthylène |
| Hauteur (métrique) | 191 mm |
| Hauteur (impériale) | 7,5 in |
| Diamètre (métrique) | 76 mm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Afficher plus |