Learn More
Justrite™ Flacon souple
Code produit 11944967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
473 ml
946 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11944967 946 ml -
10019791 473 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11944967 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 14011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.86€
    35.26€ / 1 pièces
    Économisez 13.60€
    27% de réduction
Expédition estimée: 02-03-2027
Permet de distribuer un filet de liquide inflammable directement sur de petits composants ou sous-ensembles. Le flacon et la tige de compression sont fabriqués en LDPE.
  • L'étanchéité à l'air réduit les pertes
  • Fabrication en PE, un fil en acier inox permet de modeler la tige pour atteindre les zones difficiles d’accès.
  • Le flacon et le tube sont en LDPE
Spécification
Capacité 946 ml (32 oz)
Capacité (métrique) 946 ml
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 3,5 in
Comprend Fil en acier inoxydable à l’intérieur de la tige
Matériau Polyéthylène
Hauteur (métrique) 232 mm
Hauteur (impériale) 9,12 in
Diamètre (métrique) 89 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 32 oz