Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité horizontale à double usage Sure-Grip™ EX
Code produit 12943435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12943435 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12943435 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 8992601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Combine facilement le stockage du tambour et du récipient dans une armoire
L’armoire résistante au feu en acier à double paroi robuste avec jauge 18 de 1,5 po (3,8 cm) d’espace d’air isolant offre une capacité de stockage double polyvalente et sûre pour les petits et grands récipients de liquides inflammables jusqu’à un total de 115 gal†.
  • Le compartiment de stockage à tambour peut accueillir un tambour vertical de 30 ou 55 gallon ; une étagère réglable demi-profondeur permet d’accéder aux pompes et aux entonnoirs et fournit une capacité de stockage supplémentaire
  • Le compartiment de stockage de conteneurs peut contenir jusqu’à douze bidons de sécurité de 5 gallons et dispose de deux étagères réglables SpillSlope™ pleine profondeur qui dirigent les déversements accidentels vers l’arrière et le bas du bac étanche
  • Les deux compartiments disposent d’un système de verrouillage à trois points indépendant avec système de verrouillage obligatoire qui s’enclenche automatiquement lorsque la porte est fermée
  • Quatre évents avec des pare-flammes situés de façon stratégique en bas à gauche et en haut à droite des panneaux latéraux extérieurs, ainsi que deux évents sur la partition intérieure pour assurer la ventilation
  • L’étiquette d’avertissement trilingue haute visibilité Haz-Alert™ Inflammable - Tenir à l’écart des flammes identifie clairement le contenu et fournit une sécurité supplémentaire pendant les pannes de courant ou les incendies
  • Rouleaux de tambour amovibles dans le bac d’huile pour faciliter le mouvement des tambours lourds
  • connecteur de mise à la terre intégré
  • La poignée de rinçage Sure-Grip U-Loc™ est fournie avec deux clés ou accepte un cadenas (non inclus) pour une sécurité supplémentaire
  • Finition intérieure et extérieure avec une peinture hybride époxy et polyester en poudre sans plomb pour une résistance chimique
Informations sur la commande
Disponible avec portes manuelles ou à fermeture automatique ; style à fermeture automatique équipé d’un lien fusible qui maintient les portes ouvertes pendant l’utilisation et fond à 165°F pour fermer automatiquement les portes en cas d’incendie.
Compliance
Conformes aux exigences NFPA et OSHA.
†Le code OSHA 29CFR 1910.106 indique que 60 gallons maximum peuvent être des liquides de classe 1 et II.
Spécification
Certifications/Conformité NFPA, OSHA
Profondeur (impériale) intérieure 30,34 in
Profondeur (métrique) extérieure 86,4 cm
Profondeur (métrique) intérieure 77,06 cm
Modèle de porte Fermeture manuelle
À utiliser avec (application) Produits inflammables
Hauteur (impériale) intérieure 60,5 in
Hauteur (métrique) extérieure 165,1 cm
Hauteur (métrique) intérieure 153,67 cm
Comprend Rouleau de tambour dans le bac et étagère demi-profondeur dans le compartiment de tambour, deux étagères réglables pleine dimension dans le compartiment de boîte, poignées U-Loc™ avec deux clés, marquage extérieur trilingue réfléchissant Haz-Alert™ et Gal
Capacité de charge 115 gal.
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 3
Revêtement de surface Époxy, polyester
Poids (impériale) 672 lb
Poids (métrique) 305 kg
Largeur (impériale) intérieure Côté tambour : 30,62 po
Côté boîte : 23,25 in
Largeur (métrique) extérieure 149,9 cm
Largeur (métrique) intérieure Côté tambour : 77,77 cm
Côté boîte : 59 cm
Couleur Jaune
Profondeur (impériale) extérieure 34 po
Hauteur (impériale) extérieure 65 po
Matériau Acier (CR)
Type de produit Armoire de sécurité
Largeur (impériale) extérieure 59 po