Learn More
JW 642, MedChemExpress
Code produit 16455098
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16455098 10 mg
16421337 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16455098 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12332
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress JW 642 is a potent inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL) that displays IC50 values of 7.6, 14, and 3.7 nM for inhibition of MAGL in mouse, rat, and human brain membranes, respectively.
JW 642 is a potent inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL) that displays IC50 values of 7.6, 14, and 3.7 nM for inhibition of MAGL in mouse, rat, and human brain membranes, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau JW 642
CAS 1416133-89-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H20F6N2O3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.27 mM)
SMILES O=C(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N(CC1)CCN1CC2=CC(OC3=CC=CC=C3)=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 462.39
Poids de la formule 462.39
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation