Learn More
JW 642, Tocris Bioscience™
Description
Potent and selective monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor (IC50 = 3.7 nM). Displays >1000-fold selectivity for MAGL over fatty acid amide hydrolase (IC50 = 20.6 μM). Analog of JZL 195 (Cat. No. 4715).
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | JW 642 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de la formule | 462.39 |
| Pourcentage de pureté | >98% |
| Forme physique | Solid |