Learn More
R&D Systems™ JW 74
Description
JW 74 is an inhibitor of canonical Wnt signaling (IC50 = 790 nM). Targets the β-catenin destruction complex (GSK-3?/AXIN/APC). Increases AXIN2 and decreases active β-catenin levels in colorectal cancer (CRC) cells. Also arrests cell cycle in G1 and inhibits proliferation of CRC cells in vitro. Inhibits tumor growth and formation in mouse models.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[4-(4-Methoxyphenyl)-5-[[[3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl]thio]-4H-1,2,4-triazol-3-yl]-pyridine |
| CAS | 863405-60-1 |
| Quantité | 10 mg |
| Solubilité | Soluble to 100mM in DMSO |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C24H20N6O2S |
| Poids de la formule | Observed MW: 456.52 |
| Pureté | >99% |
Usage exclusivement réservé à la recherche