Learn More
JW74, MedChemExpress
Code produit 16490338
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490338 5 mg
16457878 10 mg
16433827 50 mg
16413686 25 mg
16407696 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16490338 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19739
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress JW74 antagonizes LiCl-induced activation of the canonical Wnt signaling with an IC50 of 420 nM.
JW74 antagonizes LiCl-induced activation of the canonical Wnt signaling with an IC50 of 420 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau JW74
CAS 863405-60-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H20N6O2S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.52 mM)
SMILES CC1=CC=C(C2=NOC(CSC3=NN=C(C4=CC=NC=C4)N3C5=CC=C(OC)C=C5)=N2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 456.52
Poids de la formule 456.52
Pourcentage de pureté 98.32%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.