Learn More
behr Labor-Technik™ Système de digestion par bloc Kjeldahl standard modèle K 20
Code produit 10186394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10186394 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10186394 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00632831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8336.55€
    6798.53€ / 1 pièces
    Économisez 1538.02€
    18% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Système complet avec récipient de digestion, cadre et hotte d’extraction. Avec 8, 12 ou 20 positions d’échantillons pour les récipients de digestion Kjeldahl standard avec un volume de 250 ml. Le boîtier de bloc, le rack pour les dispositifs de digestion et la hotte sont en acier inox non corrosif et résistent aux acides.
  • Hotte de chauffage et d’extraction hautes performances avec collecteur d’évacuation
    • L’évolution de la digestion peut être observée via la porte de visualisation amovible sur le rack d’insertion
      • Fonctionnement à un bouton behr pour une programmation extrêmement facile et rapide
        • Navigation dans les menus dans la langue du pays
          • 25 programmes librement configurables pour la température du bloc et le temps de digestion
            • Applications stockables
              • Interface USB
              • Système complet avec récipient de digestion, cadre et hotte d’extraction.
              • Conception stable et robuste.
Spécification
Type de produit Système de digestion par bloc Kjeldahl
Puissance 1000 W
Capacité (métrique) 250 ml
Nbre de positions 20
Température (métrique) maximale 430°C