Learn More
K-252a, 98 %
Code produit 10246021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10246021 100 μg 100µg
10018751 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10246021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 328311000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 97161-97-2 | Molecular Formula: C27H21N3O5 | Molecular Weight: 467.5 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97161-97-2
Formule moléculaire C27H21N3O5
Poids moléculaire (g/mol) 467.5
Numéro MDL MFCD00161522
Clé InChI KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 6-hydroxy-5-methyl-13-oxo-5,6,7,8,14,15-hexahydro-13h-5,8-epoxy-4b,8a,14-triazadibenzo b,h cycloocta 1,2,3,4-jkl cyclopenta e-as-indacene-6-carboxylate
CID PubChem 3813
SMILES CC12C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)(C(=O)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau K-252a
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 100 μg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in dichloromethane,dmso
Poids de la formule 467.5
Pourcentage de pureté 98%