Learn More
K-756, MedChemExpress
Code produit 16462628
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16462628 5 mg
16474086 25 mg
16450429 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16462628 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00422
MedChemExpress K-756 is a direct and selective tankyrase (TNKS) inhibitor, which inhibits the ADP-ribosylation activity of TNKS1 and TNKS2 with IC50s of 31 and 36 nM, respectively.
K-756 is a direct and selective tankyrase (TNKS) inhibitor, which inhibits the ADP-ribosylation activity of TNKS1 and TNKS2 with IC50s of 31 and 36 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau K-756
CAS 130017-40-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H27N5O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 4.55 mg/mL (10.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)CN1CC3CCN(C4=C5C=C(OC)C(OC)=CC5=NC=N4)CC3
Poids moléculaire (g/mol) 433.5
Poids de la formule 433.5
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death