Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité combinées avec portes à fermeture automatique K-PHOENIX-90
Tous les produits asecos ProduitsDescription
- Compartiments de stockage hermétiquement fermés avec parois de séparation résistantes aux incendies
- Système d’aération et de ventilation intégré, résistance à la corrosion des conduits d’air sans métal
- Conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
- Robuste et durable
- Portes à triple charnière, corps en tôle d’acier avec revêtement par poudre, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur de l’armoire pour une protection contre la corrosion
- Système de blocage des portes de série pour le retrait ou le stockage pratique et sûr des récipients
- Portes verrouillables avec un verrou cylindrique profilé dont l’intégration dans un système de verrouillage existant est possible
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Résistance au feu de 90 minutes
- Alignement facile – ajustement des aides pour compenser les sols inégaux
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Certains modèles sont équipés d'un système de fermeture automatique des portes en série, qui libère les portes bloquées après environ 60 secondes, accompagné d'un signal sonore et visuel avant la fermeture.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Configuration | 4 tiroirs, 6 étagères coulissantes, bac de rétention |
| Dimensions (P x L x H) | 617 x 1197 x 1969 mm |
| Modèle de porte | Ailette |
| À utiliser avec (application) | Stockage de matières dangereuses agressives et inflammables |
| Comprend | Fonction de fermeture automatique des portes |
| Capacité de charge | Tiroirs de 25 kg/5 L, étagères coulissantes de 25 kg/11 L avec bacs de récupération, charge maximale 600 kg |
| Nbre de portes | 3 |
| Revêtement de surface | Revêtement en poudre |
| Poids (métrique) | 575 kg |
| Afficher plus |