Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité combinées K-PHOENIX-90 avec système de blocage des portes
Tous les produits asecos ProduitsDescription
- Compartiments de stockage hermétiquement fermés avec parois de séparation résistantes aux incendies
- Système d’aération et de ventilation intégré, résistance à la corrosion des conduits d’air sans métal
- Conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
- Robuste et durable
- Portes à triple charnière, corps en tôle d’acier avec revêtement par poudre, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur de l’armoire pour une protection contre la corrosion
- Système de blocage des portes de série pour le retrait ou le stockage pratique et sûr des récipients
- Portes verrouillables avec un verrou cylindrique profilé dont l’intégration dans un système de verrouillage existant est possible
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Résistance au feu de 90 minutes
- Alignement facile – ajustement des aides pour compenser les sols inégaux
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Configuration | 6 tiroirs en tôle d'acier de 25 kg/5 L ; 6 étagères coulissantes en PP de 25 kg/11 L avec bac de rétention en PP |
| Dimensions (P x L x H) | 617 x 1197 x 1969 mm |
| Modèle de porte | Ailette |
| À utiliser avec (application) | Stockage de matières dangereuses agressives et inflammables |
| Comprend | Système de blocage des portes |
| Capacité de charge | Tiroirs 25 kg, Étagères 25 kg, Charge maximale 600 kg |
| Nbre de portes | 3 |
| Revêtement de surface | Revêtement en poudre |
| Poids (métrique) | 575 kg |
| Afficher plus |