Learn More
asecos™ Armoires de stockage de sécurité combinées de type 90 K-PHOENIX Vol.2-90
Code produit 15944296 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac de récupération inférieur, 6 étagères coulissantes
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur, 4 étagères coulissantes
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration Conditionnement
15944296 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac de récupération inférieur, 6 étagères coulissantes 1 pièce
15924296 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur, 4 étagères coulissantes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15944296 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3033400134256
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : Porte à triple charnière, corps en tôle d'acier thermolaquée, éléments de sécurité assemblés à l'extérieur de l'armoire pour une protection accrue contre la corrosion
  • Deux en un : 2 compartiments (séparés verticalement) permettent le stockage de liquides inflammables et de produits chimiques agressifs dans une seule armoire.
  • Facile d'utilisation et sûr (compartiment à porte rabattable) : Système d'arrêt de porte ouverte (standard), retrait ou stockage pratique et sûr des conteneurs
  • Toujours fermé (compartiment à porte pliante) : fermeture automatique de porte en série (TSA ) libère la porte bloquée après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant la fermeture
  • Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables avec cylindre profilé (intégration possible dans un système de verrouillage existant) / serrure à cylindre
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d'extraction technique
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • type testé conformément à la norme EN 14470-1
  • Conformité à la norme EN 16121/16122
  • Certification GS
  • Conforme CE
Garantie
Cinq ans
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Configuration 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac de récupération inférieur, 6 étagères coulissantes
Profondeur (métrique) extérieure 617 mm
Profondeur (métrique) intérieure 524 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures Gauche : 524 x 450 x 1742 mm, Haut droit : 542 x 491 x 862 mm, en bas à droite : 542 x 491 x 862 mm
Dimensions (P x L x H) 617 x 1197 x 1969 mm
Modèle de porte Ailette, Pliant, Fermeture automatique
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1969 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1742 mm
Modèle K90.196.120.MF.FWAC
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 9
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 551,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 1197 mm
Largeur (métrique) intérieure 450 mm
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 24,29 in
Hauteur (impériale) extérieure 77,52 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1742 mm
Matériau Acier
Type de produit Combi Armoire de rangement sécurisée
Largeur (impériale) extérieure 47,13 in