Learn More
K-Ras G12C-IN-3, MedChemExpress
Code produit 16497528
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497528 10 mg
16437486 100 mg
16431739 1 mg
16413557 50 mg
16410018 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16497528 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18606
MedChemExpress K-Ras G12C-IN-3 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C.
K-Ras G12C-IN-3 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C.
Spécification
Nom chimique ou matériau K-Ras G12C-IN-3
CAS 1629268-19-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H19Cl3N2O3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (66.12 mM)
SMILES ClC(C=C(OC)C(C(N1CCN(C(C=C)=O)CC1)=O)=C2)=C2C3=CC(Cl)=CC=C3Cl
Poids moléculaire (g/mol) 453.75
Poids de la formule 453.75
Pourcentage de pureté 97.18%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease