missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

K-Ras G12C-IN-3, MedChemExpress

Code produit 16413557
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16413557 50 mg
16497528 10 mg
16437486 100 mg
16431739 1 mg
16410018 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16413557 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18606

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress K-Ras G12C-IN-3 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C.

K-Ras G12C-IN-3 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C.

Spécification

Nom chimique ou matériau K-Ras G12C-IN-3
CAS 1629268-19-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H19Cl3N2O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (66.12 mM)
SMILES ClC(C=C(OC)C(C(N1CCN(C(C=C)=O)CC1)=O)=C2)=C2C3=CC(Cl)=CC=C3Cl
Poids moléculaire (g/mol) 453.75
Poids de la formule 453.75
Pourcentage de pureté 97.18%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.