Learn More
K-Ras(G12C) inhibitor 12, MedChemExpress
Code produit 16480068
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480068 5 mg
16447598 10 mg
16433617 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16480068 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18707
MedChemExpress K-Ras(G12C) inhibitor 12 is a K-Ras(G12C) inhibitor, the half-maximum effective concentration (EC50) for K-Ras(G12C) inhibitor 12 in H1792 cells is 0.32 μM.
K-Ras(G12C) inhibitor 12 is a K-Ras(G12C) inhibitor, the half-maximum effective concentration (EC50) for K-Ras(G12C) inhibitor 12 in H1792 cells is 0.32 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau K-Ras(G12C) inhibitor 12
CAS 1469337-95-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H17ClIN3O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (37.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(N1CCN(C(CNC2=CC(I)=C(Cl)C=C2O)=O)CC1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 449.67
Poids de la formule 449.67
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease