Learn More
asecos™ Armoires de stockage de sécurité combinées de type 90 K-UB-90
Code produit 15914366 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T
K90.060.140.050.UB.ST
Poids (métrique):
152,50 kg
186,50 kg
190,50 kg
196,50 kg
Nbre de portes:
1
3
Nbre d’étagères:
1
2
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Poids (métrique) Nbre de portes Nbre d’étagères unitSize
15914366 K90.060.110.050.UB.ST 152,50 kg 1 1 1 pièce
15984366 K90.060.140.050.UB.ST 186,50 kg 1 1 1 pièce
15914376 K90.060.140.050.UB.3T 196,50 kg 3 2 1 pièce
15184599 K90.060.140.050.UB.3T 190,50 kg 3 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15914366 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3035800135362
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : corps en tôle d'acier revêtue de poudre
  • Convivial et sûr : La porte et le tiroir restent ouverts dans n'importe quelle position, l'intérieur du meuble est parfaitement visible.— accès à tous les conteneurs, 93° ouverture de la porte papillon
  • Coffre-fort : tiroir équipé d’un fil de terre avec bride de fixation de série, cuve étanche soudée, tiroirs à fermeture automatique en cas d’incendie
  • Utilisation non autorisée interdite : Porte et tiroir verrouillables avec serrure à cylindre et indicateur d'état de verrouillage (rouge/vert)
  • Mobile : roulettes avec socle (disponible en option), déplacement aisé du meuble
  • Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 50) à un système d'extraction technique, extraction des deux compartiments par une seule sortie de ventilation.
  • Certificats
    • Résistance au feu de 90 minutes
    • Type testé conformément à la norme EN 14470-1
    • Conformité à la norme EN 16121/16122
    • Conforme CE
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, conforme à la norme CE
Configuration 1 tiroir de 10 L (tôle d'acier revêtue de poudre), 1 étagère coulissante (panneau revêtu de résine mélaminée/PP)
Profondeur (métrique) extérieure 502 mm
Profondeur (métrique) intérieure 381 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures À gauche :381 x 470 x 502 mm, à droite :468 x 440 x 562 mm
Dimensions (P x L x H) 502 x 1102 x 601 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 601 mm
Hauteur (métrique) intérieure 502 mm
Modèle K90.060.110.050.UB.ST
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 1
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 152,50 kg
Largeur (métrique) extérieure 1102 mm
Largeur (métrique) intérieure 470 mm
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 19,76 in
Hauteur (impériale) extérieure 23,66 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 502 mm
Matériau Acier
Type de produit Combi Armoire de rangement sécurisée
Largeur (impériale) extérieure 43,39 in