Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité sous paillasse combinées K-UB-90
Code produit 15536865 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
1 insert de 75 kg, 1 bac de récupération de 10 L, 1 étagère coulissante de 25 kg avec bac de récupération en PE
1 insert de 75 kg, 1 bac de récupération de 117 L, 1 étagère coulissante de 25 kg avec bac de récupération en PE
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration unitSize
15536865 1 insert de 75 kg, 1 bac de récupération de 10 L, 1 étagère coulissante de 25 kg avec bac de récupération en PE 1 pièce
15654984 1 insert de 75 kg, 1 bac de récupération de 117 L, 1 étagère coulissante de 25 kg avec bac de récupération en PE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15536865 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 3036500133844
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour le stockage sûr, séparé et ventilé de substances dangereuses inflammables légèrement agressives dans les zones de travail.
  • Compartiments de stockage séparés avec paroi de séparation verticale
  • Ventilation uniforme et distincte de chaque compartiment de stockage via un conduit d’air central (DN 75) prêt à être connecté à un système d’évacuation technique
  • S’adapte parfaitement sous les hottes filtrantes et les paillasses pour économiser de l’espace
  • Conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
  • Apparence uniforme – L'absence d'aspect visuel disparate est due au rangement dans un seul meuble.
  • Peut être fournie avec des étagères à glissière, des portes et des tiroirs à battant, des étagères réglables en hauteur et des bacs de collecte inférieurs
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • Construction robuste et durable avec un corps en tôle d’acier avec revêtement en poudre
  • Convivial et sûr – La porte et le tiroir restent ouverts dans n'importe quelle position, l'intérieur du meuble est entièrement visible, accès à tous les contenants, 93° ouverture des portes papillon
  • Sûr – Tiroir équipé d'un fil de terre avec pince de fixation de série, puisard soudé étanche, tiroirs à fermeture automatique en cas d'incendie
  • Aucune utilisation non autorisée – Porte et tiroir verrouillables avec serrure à cylindre et indicateur d'état de verrouillage (rouge/vert)
  • Mobile – Roulettes avec socle disponibles en option pour faciliter le déplacement du meuble
Spécification
Certifications/Conformité EN 14470-1, TRGS 510
Configuration 1 insert de 75 kg, 1 bac de récupération de 10 L, 1 étagère coulissante de 25 kg avec bac de récupération en PE
Description Insert 75 kg, étagère coulissante : 25 kg/11 L, bac : 10 L, charge max. : 300 kg
Dimensions (P x L x H) 502 x 1102 x 601 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage de substances dangereuses légèrement agressives et inflammables
Capacité de charge 300 kg
Nbre de portes 2
Revêtement de surface Revêtement en poudre
Poids (métrique) 152,5 kg
Couleur Gris clair
Matériau Acier
Type de produit Armoire de rangement pour produits inflammables